Läs mer
Corning™ ITS Premix Universal Culture Supplement
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-90935 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
5 ml
20 ml
Formulering:
Lyofiliserad från en vattenlösning; rekonstituera i 20 ml dH2O (stamlösning)
Lyofiliserad från en vattenlösning; rekonstituera i 5 mL dH2O (stamlösning)
Förpackningsstorlek:
20ml
5ml
Produktkod. 10070791
Brand: Corning™ 354350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stimulerar proliferation av en mängd olika celler under serumreducerade förhållanden. Corning™ ITS Premix Universal Culture Supplement innehåller insulin, humant transferrin och selensyra, de tre mest universellt nödvändiga komponenterna i definierade odlingsmedier.
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp ITS Premix
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formulering Lyofiliserad från en vattenlösning; rekonstituera i 20 ml dH2O (stamlösning)
Kvantitet 20 ml