Läs mer
Corning™ Lambda Plus 8 och 12-kanals pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11343625 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 300μ L
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler unitSize
11343625 5 till 50μ l 8 Varje
11333625 1 till 10μ l 8 Varje
11353625 20 till 200μ l 8 Varje
11363625 50 till 300μ L 8 Varje
11373625 1 till 10μ l 12 Varje
11383625 5 till 50μ l 12 Varje
11303635 50 till 300μ L 12 Varje
11393625 20 till 200μ l 12 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11343625 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort
Alla Lambda Plus-pipetter är tillgängliga i enkel-, åtta- och tolvkanalskonfigurationer, och har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
Beställningsinfo
Tillbehörsställ och ställ finns separat (kat. nr. 07-201-790 och -789).
Garanti
3-år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±4 till± 1,6 %
Certifikat och efterlevnad CE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Universella pipettspetsar
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda Plus
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år