Beskrivning
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort
Alla Lambda Plus-pipetter är tillgängliga i enkel-, åtta- och tolvkanalskonfigurationer, och har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
Funktioner
- Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
- Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
- Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
- Justerbar spetsejektor
Beställningsinfo
Tillbehörsställ och ställ finns separat (kat. nr. 07-201-790 och -789).
Garanti
3-år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3 till± 1 % |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | Universella pipettspetsar |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Lambda Plus |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 20 till 200μ l |
| UV-övervakning | Ja |
| Visa mer |