Läs mer
Corning™ Lambda Plus 8 och 12-kanals pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4363605 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 300μ L
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11333625
Brand: Corning™ 4080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort
Alla Lambda Plus-pipetter är tillgängliga i enkel-, åtta- och tolvkanalskonfigurationer, och har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
Beställningsinfo
Tillbehörsställ och ställ finns separat (kat. nr. 07-201-790 och -789).
Garanti
3-år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±8 till± 2 %
Certifikat och efterlevnad CE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Universella pipettspetsar
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda Plus
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år