Läs mer
Corning™ Lambda Plus Pipettor Starter sats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11357681 Handla allt Corning Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
11357681 1 Varje
1 options
Produktkod. 11357681 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10770.00 SEK
    10063.10 SEK / Paket med 1
    Save 706.90 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Designad för laboratorieoratorier som är på väg att byta ut sin gamla uppsättning pipetter, och för kunder som vill skaffa en ny uppsättning pipetter som täcker de mest använda volymerna
Lambda Plus Starter sats är designat för laboratorieoratorier som är på väg att byta ut sin gamla uppsättning pipetter, och för kunder som vill skaffa en ny uppsättning pipetter som täcker de vanligaste volymerna.
Lambda Plus Starter sats innehåller: fyra Lambda Plus enkanalpipetter bekvämt förpackade med användbara tillbehör (manual, kalibreringsnyckel, färgkodade ringar, tub med kolvfett och identifieringsdekaler).
  • Lambda Plus enkanalerpipett:
    • 0,5 till 10μ l (kat. nr. 4071)
    • 2 till 20μ l (kat. nr. 4072)
    • 20 till 200μ l (kat. nr. 4074)
    • 100 till 1 000μ l (kat. nr. 4075)
  • Universal karusellställ för sex enkanaliga pipetter
  • Corning DeckWorks™ Pipetspetsar:
    • 10μ l (kat. nr. 4135)
    • 200μ l (kat. nr. 4138)
    • 1 000μ l (Kat. nr. 4140)
  • Gratis present - 1 Corning-isolerad lunchlåda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda Plus
Typ Pipettstartsats
Inkluderar Fyra enkanalpipetter, manuell, kalibreringsnyckel, färgkodade ringar, tub med kolvfett, identifieringsdekaler