Läs mer
Corning™ Lambda Plus enkanalspipett, justerbar, autoklaverbar
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort
Alla Lambda Plus-pipetter är tillgängliga i enkel-, åtta- och tolvkanalskonfigurationer, och har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
Funktioner
- Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
- Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
- Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
- Justerbar spetsejektor
Garanti
3 år
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±12 till± 1,5 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8655 |
| Kompatibla tips | 10 μL spets |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | 10μ L Tips |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Lambda Plus |
| Typ | Enkanalspipett |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 2μ L |
| För användning med (utrustning) | 10 μL spets |
| Visa mer |