Läs mer
Corning™ Lambda Plus enkanalspipett, justerbar, autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11317431 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Noggrannhet:
±1 till± 0,6 %
±1,2 till± 0,6 %
±1,6 till± 0,8 %
±12 till± 1,5 %
±4 till± 0,5 %
±4 till± 0,8 %
Kompatibla tips:
10 μL spets
1000 μL pipettspets
200 μl spets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11317431
Brand: Corning™ 4072
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort
Alla Lambda Plus-pipetter är tillgängliga i enkel-, åtta- och tolvkanalskonfigurationer, och har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
Garanti
3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±4 till± 0,8 %
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Kompatibla tips 200 μl spets
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med 200μ L Tips
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda Plus
Typ Enkanalspipett
Volym (metrisk) 2 till 20μ l
För användning med (utrustning) 200 μl spets
Inkluderar Nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år