Läs mer
Corning™ Lambda Plus enkanalspipett, justerbar, autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11387421 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Noggrannhet:
±1 till± 0,6 %
±1,2 till± 0,6 %
±1,6 till± 0,8 %
±12 till± 1,5 %
±4 till± 0,5 %
±4 till± 0,8 %
Kompatibla tips:
10 μL spets
1000 μL pipettspets
200 μl spets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11387421
Brand: Corning™ 4071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort
Alla Lambda Plus-pipetter är tillgängliga i enkel-, åtta- och tolvkanalskonfigurationer, och har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
Garanti
3 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±4 till± 0,5 %
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Kompatibla tips 10 μL spets
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med 10μ L Tips
Antal kanaler 1
Produktlinje Lambda Plus
Typ Enkanalspipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
För användning med (utrustning) 10 μL spets
Inkluderar Nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis