Läs mer
Corning™ Laminin/Entactin High Concentration Extracellular Matrix Protein
Produktkod. 10256312 Handla allt Corning Produkter
Change view
Korsreaktivitet:
Mus
Förpackningsstorlek:
10.5mg
Produktkod. Korsreaktivitet Förpackningsstorlek
10256312 Mus 10.5mg
1 options
Produktkod. 10256312 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354259
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Provides a highly defined 3D culture environment for cell differentiation assays
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Laminin is a major component of basement membranes. It has numerous biological activities ­including promotion of cell adhesion, migration, chemotaxis, growth, and differentiation, including neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Bioassay, ELISA Standard
Formulering High concentration Laminin/Entactin complex frozen in Dulbecco's PBS
Namn Laminin/Entactin
Reningsmetod SDS-PAGE
Kvalitetskontrolltestning >95% by SDS-PAGE
Kvantitet 10.5 mg
Källa Engelbreth Holm Swarm (EHS) Mouse tumor
Förvaringskrav -70°C
Korsreaktivitet Mus
Form Liquid