Läs mer
Corning™ Ultrapure Laminin, Mouse
BIOPHARMA
Produktkod. 10419592 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10419592 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10419592 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 SEK
    2843.87 SEK / 1mg
    Save 51.13 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Promotes cell adhesion, migration, growth, and differentiation, including neurite outgrowth
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Laminin is a major component of basement membranes. It has numerous biological activities ­including promotion of cell adhesion, migration, chemotaxis, growth, and differentiation, including neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 to 10μg/ cm2
För användning med (applikation) Cell Adhesion, Cell Growth and Differentiation, Cell Migration, Neurite Outgrowth
Formulering Frozen in 0.05M Tris HCl, 0.15M NaCl pH 7.4
Molekylvikt (g/mol) 900kD (unreduced)
Namn Mouse Ultrapure Laminin
pH-intervall 7.4
Kvalitetskontrolltestning >90% by SDS-PAGE
Kvantitet 1 mg
Källa Engelbreth Holm Swarm (EHS) Mouse tumor
Förvaringskrav -70°C
Korsreaktivitet Mouse
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.