Beskrivning
Har en bunden polymerteknologi som minskar protein- och nukleinsyrabindning, vilket resulterar i en bättre provåtervinning. Corning™ Costar™ Lågbindande plastmikrocentrifug Tubes™ tål krafter upp till 17 000 xg.
- Levereras osterilt och är autoklaverbara.
- Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
- Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
- Platt lockyta för bekväm märkning.
- Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
- Costar mikrocentrifugrör med låg bindning har en bunden polymerteknologi som minskar protein- och nukleinsyrabindning, vilket resulterar i bättre provåtervinning.
- RNase-/DNas-fri.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,7 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 250/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?