Läs mer
Corning™ Costar™ Lågbindande plastmikrocentrifugrör
Produktkod. p-194829 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10296091
Brand: Corning™ 3206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en bunden polymerteknologi som minskar protein- och nukleinsyrabindning, vilket resulterar i en bättre provåtervinning. Corning™ Costar™ Lågbindande plastmikrocentrifug Tubes™ tål krafter upp till 17 000 xg.
  • Levereras osterilt och är autoklaverbara.
  • Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
  • Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
  • Platt lockyta för bekväm märkning.
  • Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
  • Costar mikrocentrifugrör med låg bindning har en bunden polymerteknologi som minskar protein- och nukleinsyrabindning, vilket resulterar i bättre provåtervinning.
  • RNase-/DNas-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,65 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Antal per förpackning 500/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Bottenform Konisk
Max. RCF 17,000 x g
Produkttyp Mikrocentrifugrör