Läs mer
Corning™ Lågvolym 384-brunnars svart platt botten polystyren obehandlad mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Designad för att minska överhörning från brunn till brunn under fluorescerande och självlysande analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,005 till 0,04 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |