Läs mer
Corning™ Lågvolym 384-brunnars polystyrenplattor
Handla allt Corning Produkter
Ytbehandling:
Ej behandlad
Icke bindande
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Validerad för FLIPR™ TETRA-systemets —yttre brunnar inriktade för korrekt visning med FLIPR system
- 2,8 mm avstånd mellan brunnsbotten och plattans botten
- Runda brunnar med platt botten
- Arbetsvolym: 5 45 –μL
- Obehandlad yta binder biomolekyler genom passiva interaktioner; Ej bindande yta (NBS™ ) skapar en nonjonisk hydrofil yta som minimerar molekylära interaktioner; Vävnadskulturbehandlad yta ger optimal cellvidhäftning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,005 till 0,04 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |