Läs mer
Corning™ Lågvolym 384-brunnars polystyrenplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3319838 Handla allt Corning Produkter
Ytbehandling:
Ej behandlad
Icke bindande
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10727033
Brand: Corning™ 3540
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Design med hög bas är kompatibel med automation och streckkodning
  • Validerad för FLIPR™ TETRA-systemets —yttre brunnar inriktade för korrekt visning med FLIPR system
  • 2,8 mm avstånd mellan brunnsbotten och plattans botten
  • Runda brunnar med platt botten
  • Arbetsvolym: 5 45 –μL
  • Obehandlad yta binder biomolekyler genom passiva interaktioner; Ej bindande yta (NBS™ ) skapar en nonjonisk hydrofil yta som minimerar molekylära interaktioner; Vävnadskulturbehandlad yta ger optimal cellvidhäftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Svart, Rensa botten
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 0,005 till 0,04 ml
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) För miniatyriserade 384-brunnars fluorescerande homogena analyser
Kvantitet 50/Cs.