Läs mer
Corning™ 384-brunnar, cellkulturbehandlad, platt botten, mikroplatta med låg volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10221693 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10221693 Svart, Rensa botten Paket med 50
1 options
Produktkod. 10221693 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8930.00 SEK
    8345.72 SEK / Paket med 50
    Save 584.28 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Lämplig för fluorescerande och luminiscerande analyser med användning av mikroplattläsare för detektering av antingen topp eller botten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,03 cm 2
Array 16 x 24
Färg Svart, Rensa botten
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 0,005 till 0,04 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) För miniatyriserade 384-brunnars fluorescerande homogena analyser
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.