Beskrivning
Enkel- och dubbelblockskonfigurationerna används i Corning LSE Digitala torra badvärmare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| För användning med (utrustning) | LSE Torrbadvärmare |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Block |
| Rörstorlek | 15 ml |