Läs mer
Corning™ LSE™ Digitalt torrbadstillbehör, enkla block
Produktkod. p-4423314 Handla allt Corning Produkter
Antal platser:
5
6
12
20
24
Rörstorlek:
0,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1,5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml Falcon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11373815
Brand: Corning™ 480117
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Val av konfigurationer för användning med LSE Digital torrbadvärmare
Enkel- och dubbelblockskonfigurationerna används i Corning LSE Digitala torra badvärmare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
För användning med (utrustning) LSE Torrbadvärmare
Material Rostfritt stål
Antal platser 24
Typ Block
Rörstorlek 2 ml