Läs mer
Corning™ LSE™-plattformsvagga
Produktkod. p-8504062 Handla allt Corning Produkter
Change view
Modell:
Dubbel nivå
Enkel nivå
Pluggtyp:
EU-kontakt
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Pluggtyp Spänning unitSize
15995911 Enkel nivå EU-kontakt 230 V Varje
15905921 Dubbel nivå EU-kontakt 230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15995911 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning LSE plattformsvagga är idealiska för Western Blotting, gelfärgning och allmänna blandningstillämpningar. Kommer i enkel och dubbel (30 x 30 cm) plattformsmodeller för att ge extra kapacitet.
The Corning™ LSE™-plattformsvagga är kompakt med hög kapacitet som är idealisk för western blotting och allmänna blandningstillämpningar. Den justerbara gunghastigheten och fasta 7 graders lutning gör den optimal för färgning av ömtåliga geler, såväl som den mer intensiva åtgärden som krävs för att tvätta blots.
Hastigheten på Corning-plattformsvagga kan justeras från 2 till 60 rpm och timern kan ställas in på upp till 2 timmar eller för kontinuerlig drift. Enheten är säker att använda i temperaturkontrollerade miljöer upp till 70°C och finns tillgänglig i enkel eller högkapacitets dubbla plattformskonfigurationer. Båda dessa robusta modeller kommer med 5 års garanti.
Funktioner och fördelar
  • Låg profil och kompakt storlek
  • 11 pund lastkapacitet
  • Halkfria gummikuddar för att förhindra att provbehållare rör sig under drift
  • Dubbelplattformsmodell tillgänglig för ökad kapacitet
Se resurser nedan för säljblad med specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 230 V
Produkttyp Plattformsvagga
Pluggtyp EU-kontakt
Modell Enkel nivå