Läs mer
Corning™ Matrigel™ hESC-kvalificerad matris
BIOPHARMA
Produktkod. 11573560
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11573560 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 11573560 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354277
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kompatibel med mTeSR ™1-utvecklad av StemCell Technologies. Corning™ Matrigel™ hESC-kvalificerad matris är allmänt accepterad som ett alternativt substrat för odling av hES-celler såväl som humaninducerade pluripotenta stamceller (iPS).
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
Rekommenderad förvaring
Store at -20°C. Store aliquots in either the -20°C or -70°C freezer until ready for use. Freeze thaws should be minimized by aliquotting into one time use aliquots. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp hESC-kvalificerad Matrix
Kvantitet 5 ml
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Förvara alikvoter i antingen -20 °C eller -70 °C frysen tills de ska användas. Upptining av frysning bör minimeras genom att alikvotera till engångsalikvoter. Förvara inte i frostfri frys. Förvara fryst.
Endast för forskning.