Läs mer
Corning™ Matrigel™ Matrix
Kvantitet:
5 ml
10 ml
50 ml
Utan tillsatser:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
5ml
Beskrivning
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Basement Membrane Matrix |
| Utan tillsatser | Ingen LDEV |
| För användning med (applikation) | Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice |
| Produktlinje | Matrigel |
| Kvantitet | 50 ml |
| Källa | Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor |
| Innehåll och lagring | -20°C |