Läs mer
Corning™ Matrigel™ Matrix
BIOPHARMA
Produktkod. 11543550
Change view
Kvantitet:
5 ml
10 ml
50 ml
Utan tillsatser:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Utan tillsatser Förpackningsstorlek
11543550 10 ml Ingen LDEV 10ml
10429212 50 ml Ingen LDEV 50ml
11573620 5 ml Ingen LDEV 5ml
11593620 10 ml Ingen LDEV, Utan fenolrött 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11543550 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354234
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Producerar ett biologiskt aktivt matrixmaterial som liknar däggdjurscellens basalmatrix. Corning™ Matrigel™ Matrix tillhandahåller en fysiologiskt relevant miljö för studier av cellmorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion och genuttryck.
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basalmembranmatrix
Utan tillsatser Ingen LDEV
För användning med (applikation) Celltillväxt och differentiering; metabolism/toxicologi studier; invasionsanalyser; in vitro och in vivo-angiogenesanalyser; in vivo-angiogenesstudier och förstärkning av tumörer i immunsupprimerade möss
Produktlinje Matrigel
Kvantitet 10 ml
Källa Engelbreth-Holm-Swarm mustumör
Innehåll och lagring -20 °C