Beskrivning
Corning Extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att efterlikna in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellkulturapplikationer.
Corning Matrigel matrix är en löslig basalmembranpreparat som extraherats från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entaktin/nidogen och ett antal tillväxtfaktorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Basementmembranmatris |
| Utan tillsatser | Ingen LDEV |
| För användning med (applikation) | Celltillväxt och differentiering; metabolism/toxicologi studier; invasionsanalyser; in vitro och in vivo-angiogenesanalyser; in vivo-angiogenesstudier och förstärkning av tumörer i immunsupprimerade möss |
| Produktlinje | Matrigel |
| Kvantitet | 50 ml |
| Källa | Engelbreth-Holm-Swarm mustumör |
| Innehåll och lagring | -20 °C |