Läs mer
Corning™ Matrigel™ GFR Basement Membran Matrix
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11543620
Change view
Kvantitet:
5 ml
10 ml
Utan tillsatser:
Ingen LDEV
Utan fenolrött, Ingen LDEV
Förpackningsstorlek:
10ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Utan tillsatser unitSize
11543620 5 ml Ingen LDEV 5ml
11523550 10 ml Ingen LDEV 10ml
11553620 10 ml Utan fenolrött, Ingen LDEV 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Produktkod. 11543620 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 356230
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Producerar ett biologiskt aktivt matrixmaterial som liknar däggdjurscellens basalmatrix. Corning™ Matrigel™ GFR Basement Membrane Matrix tillhandahåller en fysiologiskt relevant miljö för studier av cellmorfologi, biokemisk funktion, migration, invasion och genuttryck.
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tillväxtfaktorreducerad basalmembranmatrix
Utan tillsatser Ingen LDEV
För användning med (applikation) Lämplig för tillämpningar som kräver en väldefinierad basalmembranberedning.
Kvantitet 5 ml
Källa Engelbreth-Holm-Swarm mustumör
Innehåll och lagring -20 °C