Läs mer
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10613004
Utan tillsatser:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen GFR
Ingen LDEV, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10ml
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Produktkod. 10613004
Brand: Corning™ 354263
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Formulering med hög koncentration (HC) är idealisk för tillämpningar där en hög proteinkoncentration ökar tillväxten av tumörer; tillåter a Matrigel basalmembranmatrisplugg för att bibehålla sin integritet efter subkutan injektion i möss
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration Hög
Produkttyp Basalmembranmatrix
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Ingen LDEV, Ingen GFR
Produktlinje Matrigel Matris
Kvantitet 10 mL
Formatera Matrigel Matris hög koncentration, GFR, LDEV-fri
Källa Engelbreth-Holm-Swarm mustumör
Innehåll och lagring -20 °C