Läs mer
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10726503
Change view
Utan tillsatser:
Ingen LDEV
Ingen LDEV, Ingen GFR
Ingen LDEV, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Utan tillsatser unitSize
10726503 Ingen LDEV, Utan fenolrött 10ml
10613004 Ingen LDEV, Ingen GFR 10ml
10365602 Ingen LDEV 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Produktkod. 10726503 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354262
Obs! Undvik att frysa och tina flera gånger; Förvara inte i en frostfri frys
Formulering med hög koncentration (HC) är idealisk för tillämpningar där en hög proteinkoncentration ökar tillväxten av tumörer; tillåter a Matrigel basalmembranmatrisplugg för att bibehålla sin integritet efter subkutan injektion i möss
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration Hög
Produkttyp Basalmembranmatrix
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Ingen LDEV, Utan fenolrött
Produktlinje Matrigel Matris
Kvantitet 10 mL
Formatera Matrigel Matrix hög koncentration, fenolrödfri, LDEV-fri
Källa Engelbreth-Holm-Swarm mustumör
Innehåll och lagring -20 °C