Läs mer
Corning™ Mikrocentrifugrör
Produktkod. 10183901 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Konisk
Keps stil:
Fäst med silikon O-ring
Obunden
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Keps stil Förpackningsstorlek
10183901 2 ml Konisk Fäst med silikon O-ring Paket med 500
10490092 2 ml Konisk Obunden Paket med 500
10478181 1,5 ml Konisk Fäst med silikon O-ring Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10183901 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 SEK
    3328.92 SEK / Paket med 500
    Save 236.08 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-03-2027
Specialdesignade polypropenrör skyddar känsliga prover och ger extra säkerhet mot läckage och kontaminering. Corning™ Mikrocentrifugrör tål krafter upp till 20 000 x g.
  • Corning mikrocentrifugrör av polypropen har skruvlock som ger en tät och säker förslutning.
  • Val av påsatt lock med silikon O-ring eller omonterad fälglock.
  • Tål max 20 000 RCF.
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Fäst med silikon O-ring
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Antal per förpackning 50/Pk.
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g
Produkttyp Mikrocentrifugrör