Läs mer
Corning™ Mikrocentrifugrör
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Konisk
Keps stil:
Fäst med silikon O-ring
Obunden
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Specialdesignade polypropenrör skyddar känsliga prover och ger extra säkerhet mot läckage och kontaminering. Corning™ Mikrocentrifugrör tål krafter upp till 20 000 x g.
- Corning mikrocentrifugrör av polypropen har skruvlock som ger en tät och säker förslutning.
- Val av påsatt lock med silikon O-ring eller omonterad fälglock.
- Tål max 20 000 RCF.
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Fäst med silikon O-ring |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |