Läs mer
Corning™ Mikrocentrifugrör
Produktkod. 10490092 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
2 mL
Bottenform:
Konisk
Keps stil:
Fäst med silikon O-ring
Obunden
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10490092
Brand: Corning™ 430917
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specialdesignade polypropenrör skyddar känsliga prover och ger extra säkerhet mot läckage och kontaminering. Corning™ Mikrocentrifugrör tål krafter upp till 20 000 x g.
  • Corning mikrocentrifugrör av polypropen har skruvlock som ger en tät och säker förslutning.
  • Val av påsatt lock med silikon O-ring eller omonterad fälglock.
  • Tål max 20 000 RCF.
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Keps stil Obunden
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Naturlig
Material Polypropen
Antal per förpackning 50/Pk.
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g
Produkttyp Mikrocentrifugrör