Läs mer
Corning™ Sterila mikrospatlar, avsmalnande ände
Handla allt Corning Produkter
Längd (metrisk):
15.2 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Corning spatlar är utformade för att spara tid och för att ge kontamineringsfria prover.
- Eliminerar den återvinning och resterilisering som krävs med återanvändbara spatlar.
- Finns i fem olika konfigurationer.
- Mikrospatlar finns i två konfigurationer.
- Individuellt förpackad.
- Antistatisk.
- Steril.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, icke-pyrogen, RNase och DNas-fri certifierad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| För användning med (applikation) | Molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning |
| Längd (engelska) | 5,98 tum |
| Inkluderar | V-formad skopa i ena änden och ett platt avsmalnande blad i andra änden |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 15.2 cm |