Läs mer
Corning™ Sterila mikrospatlar, rundad ände
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10486572 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15,2 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10486572 15,2 cm Paket med 50
1 options
Produktkod. 10486572 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 SEK
    1749.42 SEK / Paket med 50
    Save 125.58 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av styv ogiftig polystyren för att ge god kemisk beständighet mot vattenlösningar. Corning™ Sterila mikrospatlar är en idealisk lösning för molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning.
  • Corning spatlar är utformade för att spara tid och för att ge kontamineringsfria prover.
  • Eliminerar den återvinning och resterilisering som krävs med återanvändbara spatlar.
  • Finns i fem olika konfigurationer.
  • Mikrospatlar finns i två konfigurationer.
  • Individuellt förpackad.
  • Antistatisk.
  • Steril.
  • RNase-/DNas-fri.
  • Ickepyrogena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-pyrogen, RNase och DNas-fri certifierad
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Mikrospatel
För användning med (applikation) Molekylärbiologiska tillämpningar, lyofiliserade prover och kontamineringsfri provtagning
Längd (engelska) 5,98 tum
Inkluderar V-formad skopa i ena änden och ett platt rundat blad i andra änden
Material Polystyren
Längd (metrisk) 15,2 cm