Läs mer
Corning™ Mikrovolympipettspetsar, sterila
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 10μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- Mikrovolymspetsar ger exakt, pålitlig prestanda i 0.1μ L till 10μ L-sortiment för ultra-mikropipettorer av stora märken.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Rena påståenden | DNas-, RNas- och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Mikrovolym, Rund |
| Förpackning | Ställ |
| För användning med (utrustning) | Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro |
| Material | Polypropen |