Läs mer
Corning™ MITO+ Serum Extender
Produktkod. 10787521 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10787521 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 10787521 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 355006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 SEK
    2267.71 SEK / 5ml
    Save 32.29 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för att odla en mängd olika celler under serumfria eller serumreducerade förhållanden
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -80 °C
Produkttyp Tillväxtfaktor
Kvantitet 5 ml