Läs mer
Corning™ Icke-steril polyestermikroplatteförseglingstejp
Produktkod. 15379393 Handla allt Corning Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15379393 Polyester Paket med 500
1 options
Produktkod. 15379393 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4825.00 SEK
    4506.37 SEK / Paket med 500
    Save 318.63 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Ger tätning från brunn till brunn över hela mikroplattan för att eliminera kanteffekt i känsliga ELISA analyser. Corning™ Icke-steril polyestermikroplatteförseglingstejp är lämplig för försegling av mikroplattor för vävnadsodling, för korttidslagringsinkubation, för transport och inneslutning av lösningar.
  • Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring
  • Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens
  • Aluminiumförseglingstejp (kat.nr. 6569 och 6570) är lämplig för användning mellan -80 C °och 150 C, är °inte genomskinlig och kan stickas hål.
  • Andningsbar tätningstejp (kat. nr. 3345) tillåter gasutbyte över ytan.
  • Universal optisk tätningstejp (kat. nr. 6575) är lämplig för användning mellan -70 C °och 100 C, °och är transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
Produkttyp Mikroplatta förseglingstejp
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C