Läs mer
Corning™ Nu-Serum™ Tillväxt Medium Supplement
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10632702 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10632702 100 ml 100ml
11563600 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632702 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 355100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    951.99 SEK / 100ml
    Save 68.01 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ger ett lågserumalternativ till nyfödd kalv, fetalt nötkreatur och andra sera som används för cellodling
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Tillväxttillägg
Kvantitet 100 ml