Läs mer
Corning™ Nu-Serum™ Tillväxt Medium Supplement
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
- Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
- Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
- Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
- Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Produkttyp | Tillväxttillägg |
| Kvantitet | 100 ml |