Läs mer
Corning™ Nu-Serum™ IV Tillväxt Medium Supplement
Produktkod. 11573600 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11573600 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11573600 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 355504
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger ett lågserumalternativ till nyfödd kalv, fetalt nötkreatur och andra sera som används för cellodling
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Tillväxttillägg
Kvantitet 500 ml