Läs mer
Corning™ PC-410D Omrörare med digital display
Handla allt Corning Produkter
Hastighet:
60 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Corning digitala kokplattor, omrörare och kokplattor är tillverkade med samma hållbarhet och kvalitet Corning har lagt in Pyroceram™ toppprodukter sedan 1964. Alla modeller inkluderar en Pyroceram topp och två års garanti.
- Twin display omrörande värmeplatta visar både temperatur och omrörningshastighet på separata digitala displayer för att säkerställa noggrannhet. Noggrannhet inom± °2 C och omrörningshastigheter vid± 5 % av den hastighetsinställning du väljer
- Digitala displayer indikerar när inställd temperatur och omrörningshastighet uppnås
- Säkerhetsindikatorer – strömknapp och hot top-indikatorer varnar om enheten är ansluten eller är för varm att röra vid
- Vinklad frontpanel och stora knoppar minimerar skador från spill
- PC-400D/410D/420D toppplatta storlek: 5 x 7 tum. (12,7 x 17,8 cm)
- PC-600D/610D/620D toppplatta storlek: 10 x 10 tum. (25,4 x 25,4 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 60 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 0.4 w |
| Mått (L x B x H) | 11 x 4,25 x 7,25 tum. (27,94 x 10,79 x 19,68 cm) |
| Höjd (engelska) | 7,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 19.68 cm |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Längd (metrisk) | 27.94 cm |
| Toppplattans yta (metrisk) | 12.7 x 17.8 cm |
| Visa mer |