Läs mer
Corning™ Kokplatta Omrörare, °550 C, Glaskeramik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10756065 Handla allt Corning Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp unitSize
10756065 EU Varje
1 options
Produktkod. 10756065 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6796420D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 60 till 1150 rpm, form: rektangel, storlek: 5 x 7 tum, pluggtyp: EU/UK-stil
Corning digitala kokplattor, omrörare och kokplattor är tillverkade med samma hållbarhet och kvalitet Corning har lagt in Pyroceram™ toppprodukter sedan 1964. Alla modeller inkluderar en Pyroceram topp och två års garanti.
  • Omrörning med dubbla displayer Plattan visar både temperatur och omrörningshastighet på separata digitala displayer för att säkerställa noggrannhet. Noggrannhet inom± °2 C och omrörningshastigheter vid± 5 % av den hastighetsinställning du väljer
  • Digitala displayer indikerar när inställd temperatur och omrörningshastighet uppnås
  • Säkerhetsindikatorer– strömbrytare och hot top-indikatorer varnar om enheten är ansluten eller är för varm att röra vid
  • Vinklad frontpanel och stora knoppar minimerar skador från spill
  • PC-400D/410D/420D toppplatta storlek: 5 x 7 tum. (12,7 x 17,8 cm)
  • PC-600D/610D/620D toppplatta storlek: 10 x 10 tum. (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Glaskeramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Inbyggt fäste för en valfri 457 mm stödstång, BS 1363A och CEE7-7 pluggar
Säkerhetsfunktioner LED ''HOT TOP''-ikon
Controllertyp Digital
Modell PC-420D
Längd (engelska) 11 tum
Storlek 5 x 7 tum.
Höjd (metrisk) 10.8 cm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 550 °C
Höjd (engelska) 4,25 tum
Frekvens 50 Hz
Bredd (metrisk) 19.7 cm
Amperage 3.1 A
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 7,75 tum.
Wattal 698 W
Vikt (engelska) 9.5 lb.
Vikt (metrisk) 4.3 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rektangel
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Omrörningsområde 60 till 1150 rpm