Läs mer
Corning™ Corning PFA Graduated Low Form Griffin Beaker
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Autoklavering : Denna produkt tål autoklavcykler på 121 C °och 15 psi i 15 minuter utan att ändra produktens fysiska dimensioner och volymetrisk noggrannhet.
- Uppvärmning/Kylning : Den övre temperaturgränsen för detta plastmaterial är 250 °C. Denna produkt ÄR INTE lämplig för torr värmesterilisering eftersom den kommer att smälta. Denna produkt FÅR INTE värmas upp av någon värmekälla som kommer i direkt kontakt med ytan. En lägre gräns för användningstemperatur har inte fastställts för denna produkt.
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 32 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | PFA |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| skala | Förhöjd skala |