Läs mer
Corning™ Vanliga mikroskopobjektglas
Produktkod. 31507987 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
31507987 25 mm
1 options
Produktkod. 31507987 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 SEK
    4288.59 SEK / Paket med 1440
    Save 301.41 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Förrengjord, redo att användas
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Skivors tjocklek: 0,9 till 1,10 mm
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
nr per ärende 10
Antal per förpackning 5
Sterilitet Icke-steril
Material Glas
Tjocklek (metrisk) 0,9 till 1,1 mm