Läs mer
Corning™ Vanliga återanvändbara plasttrattar med kort stam
Produktkod. 17243554 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
10 cm
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst
17243554 10 cm
1 options
Produktkod. 17243554 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6120P100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 SEK
    318.37 SEK / Paket med 12
    Save 22.63 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara polypropentrattar är genomskinliga och möjliggör säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 10 cm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 15.5 cm
För användning med (utrustning) Squibb seperatory
Inkluderar 7,7 L x 0,8 cm OD kort skaft
Kvantitet 12/Pk.
Diameter (engelska) Överst 3,9 tum.
Höjd (engelska) 6,1 tum
Produkttyp Tratt