Läs mer
Corning™ Vanliga återanvändbara plasttrattar med kort stam
Produktkod. 17253554 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) skaft:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Längd (metrisk) skaft:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) Längd (metrisk) skaft
17253554 11 mm 180 mm 90 mm
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm
17283554 7 mm 85 mm 43 mm
17273554 4 mm 65 mm 35 mm
17293554 6 mm 110 mm 55 mm
16546834 15 mm 220 mm 95 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17253554 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6120P120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 SEK
    431.65 SEK / Paket med 12
    Save 30.35 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara polypropentrattar är genomskinliga och möjliggör säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
Tillåter säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 11 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 180 mm
Beskrivning Tillverkad av slitstark genomskinlig polypropen
Längd (metrisk) skaft 90 mm