Läs mer
Corning™ Vanliga återanvändbara plasttrattar med kort stam
Produktkod. 17293554 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) skaft:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Längd (metrisk) skaft:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) Längd (metrisk) skaft
17293554 6 mm 110 mm 55 mm
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm
17283554 7 mm 85 mm 43 mm
17273554 4 mm 65 mm 35 mm
16546834 15 mm 220 mm 95 mm
17253554 11 mm 180 mm 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17293554 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6120P75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 SEK
    191.29 SEK / Paket med 12
    Save 13.71 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-01-2027
Hållbara polypropentrattar är genomskinliga och möjliggör säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
Tillåter säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) skaft 6 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 110 mm
Beskrivning Tillverkad av slitstark genomskinlig polypropen
Längd (metrisk) skaft 55 mm