Läs mer
Corning™ Vanliga återanvändbara plasttrattar med kort stam
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk) skaft:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Längd (metrisk) skaft:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Beskrivning
Tillåter säker och enkel överföring av fasta ämnen eller vätskor från ett kärl till ett annat.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) skaft | 1,5 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Beskrivning | Tillverkad av slitstark genomskinlig polypropen |
| Längd (metrisk) skaft | 25 mm |