Läs mer
Falcon™ Engångsöverföringspipetter i plast
BIOPHARMA
Produktkod. 10222521 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
10222521 Sterila Paket med 500
10736841 Icke-steril Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10222521 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 357575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1275.37 SEK / Paket med 500
    Save 89.63 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket hållbar polyeten i ett stycke
  • Mycket hållbar polyetendesign i ett stycke
  • En kläm drar 3 ml i denna 6-tums överföringspipett
  • Liten spets säkerställer konsekvent reproduktion av droppstorlek
  • Graderad vid 1 mL och 2 mL märken
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 1, 2 mL
Kvantitet 500/Cs.
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 15.2 cm
Typ Falcon™ Överföringspipett
Disponibel Engångsbruk