Läs mer
Falcon™ Engångsöverföringspipetter i plast
BIOPHARMA
Produktkod. 10736841 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
10736841 Icke-steril Paket med 1000
10222521 Sterila Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10736841 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 357524
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket hållbar polyeten i ett stycke
  • Mycket hållbar, enstycks polyetendesign
  • Ett tryck drar 3 ml in i denna 6-tums överföringspipa
  • Liten spets säkerställer konsekvent återproduktion av droppstorleken
  • Tog examen på 1 ml och 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Examen 1, 2 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 15.2 cm
Typ Falcon™ Överföringspipett