Läs mer
Corning™ Aseptiska överföringslock för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 10754365 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
43 mm
48 mm
70 mm
För användning med (utrustning):
1 L Erlenmeyerkolv av plast
2 L Erlenmeyerkolv i plast
3 L Erlenmeyerkolv i plast
Inkluderar:
0,12 tum Dip Tube, Luer Lock hane
0,12 tum Dopprör, 0,2μ m Ventilation, Luer Lock hane
0,25 tum Dopprör, 0,2μ m Ventilation, MPC Man Koppla bort
0,25 tum Dopprör, 0,2μ m ventil, MPC Man Koppla bort
0,25 tum Dopprör, MPC Man Koppla bort
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre För användning med (utrustning) Inkluderar Förpackningsstorlek
10754365 70 mm 3 L Erlenmeyerkolv i plast 0,12 tum Dopprör, 0,2μ m Ventilation, Luer Lock hane Paket med 4
10566835 48 mm 2 L Erlenmeyerkolv i plast 0,25 tum Dopprör, MPC Man Koppla bort Paket med 6
10237624 43 mm 1 L Erlenmeyerkolv av plast 0,25 tum Dopprör, 0,2μ m Ventilation, MPC Man Koppla bort Paket med 5
10297664 48 mm 2 L Erlenmeyerkolv i plast 0,12 tum Dip Tube, Luer Lock hane Paket med 6
10336144 43 mm 1 L Erlenmeyerkolv av plast 0,12 tum Dopprör, 0,2μ m Ventilation, Luer Lock hane Paket med 5
10192634 70 mm 3 L Erlenmeyerkolv i plast 0,25 tum Dopprör, 0,2μ m ventil, MPC Man Koppla bort Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10754365 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7370.00 SEK
    6886.74 SEK / Paket med 4
    Save 483.26 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Designad för att passa Corning Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat. Corning™ Aseptiska överföringslock för engångsbruk har aseptiska ventilations- och vätskeöverföringsportar för att minimera risken för kontaminering av kulturen.
Aseptiska överföringslock passar både polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol-modifierade (PETG) Erlenmeyer-kolvar. Kåporna är gängade och tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE).
Överföringslocken har två portar: En port slutar i en 0,2μ m filter, och den andra porten är kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i antingen en han-luer-lås eller en han-polykarbonat snabbkoppling. Doppröret når hela vägen till botten av kolven för enkel aseptisk överföring av dina vätskehanteringsprocesser.
  • Storlekarna sträcker sig från 1 L till 5 L
  • MLL eller MPC typer av slanganslutningar
  • Individuellt förpackade
  • Dubbelpåsad
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Orange
Diameter (engelska) Yttre 2,7 tum
Material Polypropen
För användning med (utrustning) 3 L Erlenmeyerkolv i plast
Inkluderar 0,12 tum Dopprör, 0,2μ m Ventilation, Luer Lock hane
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Aseptisk överföringslock
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 70 mm
Stängningsstorlek 70 mm