Beskrivning
De Corning™ 5 L Erlenmeyer-kolv är designad för att hjälpa till att skala upp suspensionskulturen med utrymmeseffektivitet i åtanke. Kolvarna är färdiga att använda, idealiska för shakerkulturapplikationer och förvaring.
- Finns med bafflad eller slät botten
- Ingjutna graderingar för noggrannhet
- Högsta Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
- Icke-pyrogen och RNas-/DNas-fri
- Erlenmeyer-kolvar är autoklaverbara en gång vid °121 C, 15 psi under 20 minuter. Upprepad autoklavering försvagar kolven och rekommenderas inte. Ventillocket är inte autoklaverbart.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | Toppstil: Gängad |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | Shakerkulturens tillämpningar och lagring |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.