Läs mer
Corning™ Polykarbonat 5L Erlenmeyer-kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15397230 Handla allt Corning Produkter
Change view
Bottenform:
Snopen
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bottenform Förpackningsstorlek
15397230 Vanlig Paket med 4
15320591 Snopen Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15397230 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6560.00 SEK
    6326.25 SEK / Paket med 4
    Save 233.75 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av icke-cytotoxisk USP Klass VI polykarbonat som ger optisk klarhet och mekanisk styrka. Corning™ Polykarbonat 5L Erlenmayer Flask är färdiga att använda för effektiv uppskalning av suspensionskulturer med utrymmeseffektivitet.
De Corning™ 5 L Erlenmeyer-kolv är designad för att hjälpa till att skala upp suspensionskulturen med utrymmeseffektivitet i åtanke. Kolvarna är färdiga att använda, idealiska för shakerkulturapplikationer och förvaring.
  • Finns med bafflad eller slät botten
  • Ingjutna graderingar för noggrannhet
  • Högsta Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
  • Icke-pyrogen och RNas-/DNas-fri
  • Erlenmeyer-kolvar är autoklaverbara en gång vid °121 C, 15 psi under 20 minuter. Upprepad autoklavering försvagar kolven och rekommenderas inte. Ventillocket är inte autoklaverbart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Toppstil: Gängad
Kapacitet (metrisk) 5 L
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) Shakerkulturens tillämpningar och lagring
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Ventilerad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.